Läs mer
Lonza™ Rapid Endotest - Fem forskningsprover
Produktkod. 11545789
Change view
Produkttyp:
Endotoxintesttjänst
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11545789 Endotoxintesttjänst Paket med 5
1 options
Produktkod. 11545789 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer BE95103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14235.00 SEK
    12023.24 SEK / Paket med 5
    Save 2211.76 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Endotoxintestningstjänst som erbjuder en förbetald post-in-tjänst för användare som inte kräver testning enligt läkemedels- eller medicintekniska regler.
  • Endotoxintesttjänst för upp till fem forskningsprover.
  • Prover testas vid 1:10, 1:100 och 1:1000 spädningar med en positiv produktkontroll.
  • Mail-in, förbetald tjänst för användare som inte kräver testning enligt läkemedels- eller medicintekniska regler.
  • Kunder kan köpa Rapid Endotest-paket från Lonza att lämna in prover till vår testtjänst för grundläggande bestämning av endotoxinhalten i deras prov(er).
  • Preliminära screening- eller hämnings-/förstärkningstester utförs inte på prover som lämnats in via den förbetalda tjänsten.
  • Om inget annat anges kommer prover att testas med hjälp av Kinetic-QCL™ LAL-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inte enligt läkemedels- eller medicintekniska regler.
Beskrivning Mail-in, förbetald testtjänst.
Produkttyp Endotoxintesttjänst
För användning med (applikation) Endotoxintestning