Beskrivning
- A fast, two-component, high-precision, detergent-compatible assay optimized to determine total protein concentration
- Can be used to assess yields in whole cell lysates and affinity-column fractions, as well as to monitor protein contamination in industrial applications
- Assay maintains the key characteristics of the traditional BCA assay but allows a fast time and room temperature incubation equal to dye-binding methods
- Provides comparable accuracy but with a 5 min., room temperature incubation and measured at 480 nm
- This improvement eliminates the need to wait or expose the samples to elevated temperatures for a fast time to results
- Exhibits similar protein-to-protein variation as traditional BCA Protein Assay and less protein-to-protein variation than dye-binding protein assay methods (Bradford)
- Unaffected by typical concentrations of most ionic and non-ionic detergents
- Linear working range for BSA of 20 to 2000 μg/mL
- Store in refrigerator at 2°C to 8°C
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 20 to 2000 μg/mL |
| Innehåll och lagring | Store in refrigerator (2–8°C). |
| Analysera | Rapid Gold BCA Assay |
| Detektionsmetod | Colorimetric |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Protein Quantitation Assay |
| Specificitet | Not Target-Specific |
| För användning med (applikation) | Solution-based Detection, Absorbance |
| För användning med (utrustning) | Spectrophotometer, Microplate Reader |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pierce Rapid Gold BCA Protein Assay Kit
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P391-Samla upp spill.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, copper(II) sulphate pentahydrate