Läs mer
MP Biomedicals Snabbt H. pylori Antigentestkort
Produktkod. 30280612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Clia komplexitet:
Ej tillämpligt
Produktkod. Clia komplexitet
30280612 Ej tillämpligt
1 options
Produktkod. 30280612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07HPY025ST
 Begränsad artikel
I lager
Rapid H. pylori Antigen Test Card används för kvalitativ detektion av Helicobacter pylori-antigener i humana avföringsprover.
  • Rapid H. pylori Antigen Test Card är ett immunokromatografiskt membrantest som använder mycket känsliga antikroppar för att upptäcka H. pylori-antigener i avföringsprover.
  • Reagenspudden i testremsan innehåller rödfärgat kolloidalt guld konjugerat med antikroppar mot H. pylori-antigener.
  • Reaktionsmembranet innehåller sekundära antikroppar mot H. pylori-antigener, som är förimmobiliserade i testlinjen.
  • Detta test är endast avsett att användas av vårdpersonal. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
  • CE-märkt
  • Korrekt resultat inom 10 minuter
  • Enstegsprocedur
  • Ingen korsreaktion
  • Hög känslighet
  • För professionellt bruk
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter H. pylori-antigen
Provtyp Mänskligt avföringsprov
Känslighet 99.00%
Typ Snabbtest
Disponibel För engångsbruk
Form Färdig att använda (RTU)