Läs mer
Thermo Scientific™ RAPID™ Hp StAR™ Lateral Flow Kit
Produktkod. 13275619
Change view
Kvantitet:
20 tester
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13275619 20 tester 20 tester
1 options
Produktkod. 13275619 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6714112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8840.00 SEK
    2939.67 SEK / 20 tester
    Save 5900.33 SEK
    66% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt Helicobacter pylori- antigener i humana avföringsprover med denna immunokromatografiska analys för sidoflöde.
Upptäck snabbt Helicobacter pylori- antigen direkt från fekala prover med hjälp av Thermo Scientific™ RAPID™ Hp StAR™ Lateral Flow Kit med immunokromatografisk analys. Testet använder samma mycket specifika monoklonala antikroppar som används i Thermo Scientific™ Förstärkt IDEIA Hp StAR™ (K663011-2) kombinerat med ett amplifierat infångningsreagens för att ge ökad sensitivitet och specificitet.
RAPID Hp StAR Lateral Flow Kit kan användas för att hjälpa till att diagnostisera H.pylori-infektion hos vuxna och barn och kan även användas för att övervaka utrotningsterapi.
Helicobacter pylori - infektion är en av de vanligaste orsakerna till gastrit och är involverad i magsår, duodenalsår och gastriskt adenokarcinom. Det är också det orsakande medlet i en hög andel dyspepsifall.
H.pylori -bakterier har anpassat sig för att leva i den sura miljön i magen. Enzymet ureas klyver urea till ammoniak och koldioxid, vilket neutraliserar syran och gör det möjligt för H. pylori att överleva de bakteriedödande tillstånden i magen. Produktionen av katalas och superoxiddismutas skyddar bakterierna från neutrofil attack i magslemhinnan 1 .
Använd RAPID™ Hp StAR ™ Lateral flow Kit för den initiala diagnosen av H.pylori -infektioner samt för att övervaka utrotningsframgång fyra till sex veckor efter avslutad eradikeringsterapi och även för diagnos av återinfektion.
    • Snabba resultat - inom 15 minuter efter mottagande av testprov
    • Enkla, färdiga att använda reagens plus alla analyser följer samma grundläggande metodik
    • Utmärkt känslighet och specificitet - högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
    • Lättlästa resultat
    • Lång hållbarhet - vanligtvis 24 månader.
Ett amplifierat infångningsreagens som innehåller streptavidin är bundet till ett nitrocellulosamembran. Två olika monoklonala antikroppar specifika mot H. pylori- antigen torkas på ett annat membran vid basen av remsan. En av dessa monoklonala antikroppar är konjugerad till kolloidalt guld och den andra är konjugerad till biotin. När remsan doppas i det utspädda avföringsprovet, rör sig vätskeprovet uppför remsan genom kapillärverkan, vilket solubiliserar de två monoklonala antikroppskonjugaten. Varje H. pylori- antigen som finns i provet kommer att binda till de två solubiliserade monoklonala antikroppskonjugaten för att bilda ett antigen-antikroppskomplex. Varje komplex kommer att bestå av antigen, bundet till både monoklonal antikropp konjugerad till kolloidalt guld, och monoklonal antikropp konjugerad till biotin. Detta komplex migrerar längre upp på remsan tills det når streptavidininfångningsreagenset, som fångar biotinelementet i antigen-antikroppskomplexet, immobiliserar hela komplexet och bildar en lila-rosa linje. Återstående obundet kolloidalt guldkonjugat fortsätter att vandra uppför remsan och fångas upp av en anti-mus polyklonal antikropp som är immobiliserad på kontrollområdet för nitrocellulosan och bildar en andra lila-rosa linje, vilket indikerar att testet har utförts korrekt.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning RAPID™ Hp StAR™ Lateral Flow Kit med hjälp av kromatografisk analys
Detekterbara analyter H. pylori-antigen
Provtyp Fekal
Typ Lateral Flow Kit
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Inkluderar 25 x träpinnar, 20 x genomskinliga provrör, 20 x pastörpipetter, 20 x testremsor medföljer redo att användas i en återförslutbar foliepåse, provspädningsmedel, bruksanvisning.
Kvantitet 20 tester