Läs mer
Gestigkeit Harry Snabb förbränningsugn
Beskrivning
Innehåller
Temperatursond, inbyggd frånluftsfläkt med fläkt, 6 fot eller 2 tum. ID Avgasslang av polyeten med klämma och 6 fot flexibel polyetenslang för kvävetillförsel med John Guest montering
- Nedblåsning av kväve minskar partialtrycket direkt över vätskan för att påskynda avdunstning och hjälpa till att avlägsna lösningsmedel när det avdunstar
- Fem kvävekontrollventiler med på/av-brytare; varje ventil styr en rad med 10 munstycken som gör att kväve kan bevaras under partiella körningar
- Frontmonterad tryckregulator med analog visning av tryck från 0 till 45 psi i steg om 2 psi
- Mikroprocessorstyrd värmare tillför värme till blocket och är programmerbar från 30° till 100 C i °steg om 1 °C
- Timern kan ställas in från 1 till 999 min.
- Minnet lagrar upp till 10 program
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 8 A |
| Certifikat och efterlevnad | ETL, ERL-C |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 33 cm |
| Visa | LCD-skärm |
| Vikt (metrisk) | 15.9 kg |
| Elektriska krav | 115 V 60 Hz |
| Frekvens | 60 Hz |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Driftstryck | 0 till 3,1 bar |
| Spänning | 115 V |
| Visa mer |