Läs mer
Gestigkeit Harry™ Snabba förbränningsugnar
Produktkod. 10101231
Spänning:
220 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10101231
Brand: Gestigkeit Harry™ SVD/95P
Bara null kvar
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 950 °C
Typ Snabb förbränningsugn
Visa Digital
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 7 kg
Elektriska krav 220 V 2500 w
Spänning 220 V
Wattal 2500 w