Läs mer
Gestigkeit Harry™ Snabba förbränningsugnar
Produktkod. p-8009352
Spänning:
220 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10489692
Brand: Gestigkeit Harry™ SVR/E
Bara null kvar
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 950 °C
Typ Snabb förbränningsugn
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 7 kg
Elektriska krav 230 V 2500 w
Spänning 230 V
Wattal 2500 w