Läs mer
MP Biomedicals Snabb Influenza A + B Antigentestkort
Produktkod. 30280600 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Influensa A, Influensa B
Produktkod. Detekterbara analyter
30280600 Influensa A, Influensa B
1 options
Produktkod. 30280600 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07FLUA020AG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Rapid Influenza A+B Antigen Test Card används för kvalitativ detektion av influensa typ A och typ B nukleoproteinantigener i nasofarynx, näsprover och nasala aspirationsprover.
  • Rapid Influenza A+B Antigentestkort är ett immunokromatografiskt membrantest som använder mycket känsliga monoklonala antikroppar för att upptäcka influensa typ A- och B-nukleoproteinantigener i nasofarynxprover och nasala aspiratprover.
  • Reagenspadden i testremsan innehåller kolloidalt guld som är konjugerat med monoklonala antikroppar mot influensavirus A och B; reaktionsmembranet innehåller sekundära antikroppar mot virus A eller B, samt polyklonala antikroppar mot musglobulinet, som är förimmobiliserade på membranet.
  • Detta test är endast avsett för vårdpersonal, inte för hemtestning. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
  • Korrekt resultat inom 10 minuter
  • Ett stegsprocedur, ingen utrustning behövs
  • Ingen korsreaktion
  • Hög känslighet, specificitet och noggrannhet
  • CE-märkning
  • Endast för professionellt bruk
  • Detta test är endast avsett för vårdpersonal, inte för hemtestning. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Influensa A, Influensa B
Detektionsmetod Immunokromatografiskt lateralt flöde
Formatera Testkort
Provtyp Mänskliga nasofarynxprover, Mänskliga näsprover, Mänskliga näsaspiratprover
Känslighet Influensa A: 1,2 x 103 TCID{50}/ml, Influensa B: 1,0 x 104 TCID{50}/ml
Typ Snabbtest
För användning med (applikation) Kvalitativ detektion av influensa typ A och typ B nukleoproteinantigener i nasofarynx, näsprover och nasala aspiratprover
Form Färdig att använda (RTU)