Läs mer
MP Biomedicals Snabb influensa A-testkort (Influensa A)
Produktkod. 30280599 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Influensa
Produktkod. Detekterbara analyter
30280599 Influensa
1 options
Produktkod. 30280599 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07FLUA020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Rapid Influenza A Test Card (Flu A) används för kvalitativ detektion av influensa typ A-nukleoproteinantigener i nasofarynx, näsprover och nasalaspiraterade prover.
  • Rapid Influenza A Antigentestkort använder principen immunokromatografi.
  • Musanti-influensa A immobiliseras på nitrocellulosamembranet, som en individuell testlinje (T-linje) i testfönstret på testapparaten.
  • När testprovet passerar genom membranet i testenheten bildar den färgade musens anti-influensa A-antikroppar-kolloidalt guldkonjugat komplex med influensa A-virala antigener, om de finns i provet.
  • Detta komplex rör sig vidare på membranet till testområdet där det fångas upp av musens anti-influensa A-antikroppar som är belagda på membranet, vilket leder till bildandet av ett färgat band, vilket indikerar positiva testresultat.
  • Avsaknaden av detta färgade band i testfönstret indikerar ett negativt testresultat.
  • En inbyggd kontrolllinje kommer alltid att visas i testfönstret när testet utförs korrekt, oavsett om influensa A-virala antigener finns eller saknas i provet.
  • Korrekt resultat inom 15 minuter
  • Ett stegsprocedur, ingen utrustning behövs
  • Ingen korsreaktion
  • Hög känslighet, specificitet och noggrannhet
  • CE-märkning
  • Endast för professionellt bruk
  • Detta test är endast avsett för vårdpersonal, inte för hemtestning. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Influensa
Detektionsmetod Immunokromatografiskt lateralt flöde
Formatera Testkort
Provtyp Mänsklig nasofarynx, Mänsklig näsprov, Mänskliga näsaspiraterade prover
Känslighet 1,2 x 103 TCID{50}/ml
Typ Snabbtest
För användning med (applikation) Kvalitativ detektion av influensa typ A-nukleoproteinantigener i humana nasofarynx, näsprover och nasala aspiratprover
Form Färdig att använda (RTU)