Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ NH System
Beskrivning
Identifiera över 30 taxa inklusive Neisseria, Moraxella, Haemophilus och relaterade mikroorganismer på bara fyra timmar med hjälp av Thermo Scientific™ RapID™ NH System, ett identifieringssystem baserat på enzymteknologi.
- En-stegs ympning —minskade förberedelsetiden för ökad produktivitet
- Manuell mikrobiell identifiering gjorde lätt —ingen olja, ingen pipettering, ingen 24-timmars inkubation
- Fyra timmars inkubation*— snabbare tid till resultat för snabbare svar
- Vanligt förfarande —minskad materialanvändning sparar tid och pengar
- Synliga färgreaktioner —minskad subjektivitet minskar upprepad testning
- Bättre rapportering —mer täckning, avancerade uppdateringar
*Två timmars inkubation för RapID SS/u.
En genomskinlig plastbricka innehåller reagensimpregnerade brunnar, vilket möjliggör samtidig inokulering av varje hålighet med en förutbestämd volym inokulum. En suspension av testorganism i RapID Inokuleringsvätska används som inokulat som rehydrerar och initierar testreaktioner.
Efter inkubation undersöks varje kavitet för reaktivitet genom att notera utvecklingen av en färg. I vissa fall måste reagens tillsättas i hålrummen för att ge en färgförändring. Det resulterande mönstret av positiva och negativa poäng används som grund för identifiering av testisolatet genom jämförelse av testresultat med reaktivitetsmönster lagrade i en databas, eller genom användning av ett datorgenererat kodkompendium (ERIC ).
Kräver:
RapID Spot Indol, (R8309002); RapID Nitrat A, (R8309003); RapID Nitrat B (R8309004); RapID Inokuleringsvätska, (R8325102 )
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | RapID NH System |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | Neisseria, Moraxella, Haemophilus |
| Förpackningstyp | 1 låda |
| Kvantitet | 20 paneler/sats |