Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ Nitrat A-reagens
Beschreibung
Fyll i Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrit test med hjälp av Thermo Scientific RapID Nitrat A-reagens.
Denna produkt är för användning med RapID CB PLUS-system (R8311008), RapID NF PLUS-system (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) och RapID NH System (R8311001).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | RapID Nitrat A-reagens |
| CE-märkning | Ja |
| Formatera | Vial |
| För användning med (utrustning) | RapID CB PLUS-system (R8311008), RapID NF PLUS-system (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS-system (R8309003, RapID NH System (R8311001) |
| Förpackningstyp | 1 låda |
| Kvantitet | 15 ml/flaska |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?