Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ Nitrat B-reagens
Beskrivning
Fyll i Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrit test med hjälp av Thermo Scientific RapID Nitrat B-reagens.
Denna produkt är för användning med RapID CB PLUS-system (R8311008), RapID NF PLUS-system (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) och RapID NH System (R8311001).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | RapID Nitrat B-reagens |
| CE-märkning | Ja |
| Formatera | Vial |
| För användning med (utrustning) | RapID CB PLUS-system (R8311008), RapID NF PLUS-system (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS-system (R8309003, RapID NH System (R8311001) |
| Förpackningstyp | 1 låda |
| Kvantitet | 15 ml/flaska |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.