Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ ETT system
Produktkod. 11494139
Change view
Kvantitet:
20 paneler/sats
Produktkod. Kvantitet
11494139 20 paneler/sats
1 options
Produktkod. 11494139 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R8311006
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera över 70 medicinskt viktiga, oxidas-negativa, gramnegativa baciller är bara fyra timmar med detta snabba identifieringssystem.
Identifiera över 70 medicinskt viktiga, oxidasnegativa, gramnegativa baciller på bara fyra timmar med hjälp av Thermo Scientific™ RapID™ ONE System, ett identifieringssystem baserat på enzymteknologi.
De RapID ONE System är en kvalitativ mikrometod som använder konventionella och kromogena substrat för identifiering av medicinskt viktiga Enterobacteriaceae och andra utvalda oxidasnegativa, gramnegativa baciller isolerade från humana kliniska prover.
  • En-stegs ympning —minskade förberedelsetiden för ökad produktivitet
  • Manuell mikrobiell identifiering gjorde lätt —ingen olja, ingen pipettering, ingen 24-timmars inkubation
  • Fyra timmars inkubation*— snabbare tid till resultat för snabbare svar
  • Vanligt förfarande —minskad materialanvändning sparar tid och pengar
  • Synliga färgreaktioner —minskad subjektivitet minskar upprepad testning
  • Bättre rapportering —mer täckning, avancerade uppdateringar
*Två timmars inkubation för RapID SS/u.
En genomskinlig plastbricka innehåller reagensimpregnerade brunnar, vilket möjliggör samtidig inokulering av varje hålighet med en förutbestämd volym inokulum. En suspension av testorganism i RapID Inokuleringsvätska används som inokulat som rehydrerar och initierar testreaktioner.
Efter inkubation undersöks varje kavitet för reaktivitet genom att notera utvecklingen av en färg. I vissa fall måste reagens tillsättas i hålrummen för att ge en färgförändring. Det resulterande mönstret av positiva och negativa poäng används som grund för identifiering av testisolatet genom jämförelse av testresultat med reaktivitetsmönster lagrade i en databas eller genom användning av ett datorgenererat Code Compedium (ERIC ).
Kräver:
RapID Spot Indol (R8309002) och RapID Inokuleringsvätska (R8325106).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning RapID ETT system
CE-märkning Ja
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 20 paneler/sats