Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ QC Set
Produktkod. 12905983
Kvantitet:
5 Slingor/Pk.
Produkttyp:
ANA II QC Set
EN QC Set
JÄST PLUS QC Set
NF Plus QC Set
NH QC-set
SS/u QC Set
STAPH PLUS QC Set
STR QC Set
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12905983
Brand: Thermo Scientific™ R4653051
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabbare återhämtning, förbättrad livsduglighet och direkt-streak-to-plate-förmåga med QC-organismer tillverkade med en oöverträffad patentskyddad gelkonserveringsprocess.
Säkerställ högpresterande produkter, reproducerbara kliniska testresultat och konsekvent mikrobiologisk utvärdering av läkemedel och livsmedel med Thermo Scientific™ Culti-Loops™ kvalitetskontrollorganismer. Thermo Scientific™ RapID™ QC-set innehåller en uppsättning färdiga att använda QC-organismer i Culti-Loops format som är färdiga att använda, bakteriologiska engångsslingor som innehåller stabiliserade, livsdugliga mikroorganismer i en unik gelmatris.
Förtroende Thermo Scientific kvalitetskontrollorganismer för kvalitetsresultat du kan lita på, uppbackad av över 30 års expertis inom tillverkning och förpackning av kontrollerade mikroorganismer.
Bekvämlighet
  • Minska tid och onödiga kostnader för laboratorieresurser med en inokuleringsslinga som inte kräver någon rehydrering.
Prestanda
  • Få förbättrad livsduglighet och återhämtning med patentskyddade gelkonserverade organismer.
Värde
  • Konsolidera beställningstid och fraktkostnader genom att vända dig till en leverantör för högkvalitativa odlingsmedier och kvalitetskontrollorganismer.
Förtroende
  • Nå fullständig spårbarhet med ATCC™ Licensderivatstammar.
Effektivitet
  • Uppnå korrekt och bekväm dokumentation med avdragbara, överförbara etiketter.
Säkerhet
  • Minska risken för kontaminering och infektion med noll organismhantering.
  • Mer än 600 kvalitetskontrollorganismer, inklusive praktiska uppsättningar för vanliga identifieringssystem
  • ISO certifierad, cGMP-kompatibel (current Good Manufacturing Practices), FDA-registrerad
  • ATCC™ Licensierad derivatprogrammedlem
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
*De ATCC Licensierad Derivative™ Emblem, den ATCC Licensierad Derivative™ ordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ . Thermo Fisher Scientific är licensierad att använda dessa varumärken och att sälja produkter som härrör från ATCC™ kulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 49146TM*
Certifikat och efterlevnad ISO certifierad, cGMP-kompatibel (current Good Manufacturing Practices), FDA-registrerad
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning RapID™ NH QC Set/4
Formatera Culti-Loops
Produkttyp NH QC-set
Målorganismklass Organism set
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 Slingor/Pk.
Art Haemophilus influenzae, Aggregatibacter aphrophilus, Moraxella catarrhalis, Oligella urethralis