Läs mer
MP Biomedicals Rapid Salmonella typhi IgG/IgM Combo Test Card
Produktkod. 30280610 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Salmonella-antigen
Produktkod. Detekterbara analyter
30280610 Salmonella-antigen
1 options
Produktkod. 30280610 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07SAL025AB
 Begränsad artikel
I lager
Rapid Salmonella typhi IgG/IgM Combo Test Card används för kvalitativ detektion av Salmonella typhi-antikroppar i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • Rapid Salmonella typhi IgG/IgM Combo Test Card är ett immunokromatografiskt membrantest.
  • Den är utformad för snabb kvalitativ bestämning av IgG- och IgM-antikroppar mot Salmonella typhi i humant serum, plasma eller helblod.
  • S.typhi-antigenerna—kolloidalt guld konjugerat, kombineras med specifika antikroppar (IgG och/eller IgM) av S. typhi, om de finns i provet.
  • Dessa komplex rör sig till testregionerna via kapillaritet och fångas upp av anti-S. typi IgG- och/eller IgM-antikroppar förimmobiliserade i membranet, vilket leder till bildandet av färgat band och indikerar ett positivt testresultat.
  • Detta test är endast avsett att användas av vårdpersonal. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
  • CE-märkt
  • Korrekt resultat inom 20 minuter
  • Enstegsprocedur
  • För professionellt bruk
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Salmonella-antigen
Formatera Testkort
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Känslighet Bestäms med kemiluminescensmetoden: 2,38 (S/CO-värde) för Salmonella typi IgG 2,57 (S/CO-värde) för Salmonella typhi IgM
Typ Snabbtest
För användning med (applikation) För kvalitativ detektion av Salmonella typi-antikroppar i mänskligt helblod, serum eller plasma. Testet är avsett att hjälpa till vid snabb diagnos av S. typhi-infektion, som orsakar tyfus.
Form Färdig att använda (RTU)