Läs mer
MP Biomedicals Snabb SARS-CoV-2/Influenza A+B Antigenduo Testkort
Produktkod. 30280603 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
SARS-CoV-2, Antigener från influensa A nukleoprotein, Antigener från influensa B-nukleoproteiner
Produktkod. Detekterbara analyter
30280603 SARS-CoV-2, Antigener från influensa A nukleoprotein, Antigener från influensa B-nukleoproteiner
1 options
Produktkod. 30280603 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07AG6020FL
 Begränsad artikel
I lager
SARS-CoV-2 Ag+Flu A/Flu B snabbtest är ett enstegs in vitro-test baserat på immunokromatografi.
  • Rapid SARS-CoV-2/Influenza A+B Antigen Duo Test Card är en immunokromatografisk lateral flödesapparat som använder principen om dubbel antikroppssandwichmetod.
  • Anti-SARS-CoV-2, anti-influensa A och anti-influensa B-antikroppar immobiliseras på nitrocellulosamembranet respektive, som tre individuella testlinjer (CoV-linje, Flu A-linje och Flu B-linje) i testfönstret för testenheten.
  • När provet tillsätts migrerar det genom kapillärdiffusion genom remsan för att återfukta guldkonjugatkomplexen.
  • Om de finns vid eller över detektionsgränsen kommer virala antigener att reagera med de gyllene konjugatkompleksen och bilda partiklar, som fortsätter att migrera längs remsan tills testzonen (T) där de fångas upp av de immobiliserade anti-SARS-CoV-2-, anti-influensa A- eller anti-influensa B-antikropparna och bildar en synlig röd linje, vilket indikerar positiva testresultat.
  • Avsaknaden av detta färgade band i testfönstret indikerar ett negativt testresultat.
  • Guldkonjugatkomplexen fortsätter att migrera ensamma tills de fångas upp av immobiliserad antikropp i kontrollzonen (C) och bildar en röd linje, vilket indikerar testets giltighet.
  • CE-märkning
  • Endast för professionellt bruk
  • Korrekt resultat inom 15 till 20 minuter
  • Enstegsprocedur
  • Ingen utrustning behövs
  • Ingen korsreaktion
  • Hög känslighet, specificitet och noggrannhet
  • Detta test får endast användas av professionell medicinsk personal, inte för hemmatestning. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter SARS-CoV-2, Antigener från influensa A nukleoprotein, Antigener från influensa B-nukleoproteiner
Detektionsmetod Immunokromatografiskt lateralt flöde
Formatera Testkort
Provtyp Mänskliga näsprov, Mänskliga näsförklädnade provtagare, Mänskliga orofaryngeala provtagningar
Känslighet SARS-CoV-2: 1,3 x 102 TCID{50}/ml, Influensa A: 1,78 x 102 TCID{50}/ml, Influensa B: 1,17 x 103 TCID{50}/ml
Typ Snabbtest
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Snabb och kvalitativ bestämning av SARS-CoV-2, influensa typ A och typ B virusantigen i näsprov, nasofarynxor eller orofaryngeala prov
Specificitet SARS-CoV-2: 99,16 % (95 % KI: 98,49 % ~ 99,83 %) Influensa A: 98,69 % (95 % KI: 97,42 % ~ 99,97 %) Influensa B: 99,37 % (95 % KI: 98,50 % ~ 100 %)
Form Färdig att använda (RTU)