Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ Spot indolreagens
Produktkod. 12853693
Change view
Kvantitet:
15 ml/flaska
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12853693 15 ml/flaska 15ml
1 options
Produktkod. 12853693 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R8309002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 SEK
    274.96 SEK / 15ml
    Save 88.04 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Fyll i Thermo Scientific™ RapID™ System Indole testa med den färdiga att använda Thermo Scientific RapID Spot indolreagens.
Fyll i Thermo Scientific™ RapID™ System Indol testa med hjälp av Thermo Scientific RapID Spot indolreagens.
Denna produkt är för användning med RapID SS/u-system (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS-system (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning RapID Spot indolreagens
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Gram-negativa baciller (oxidas-negativa)
Formatera Vial
För användning med (utrustning) RapID SS/u-system (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS-system (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001)
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 15 ml/flaska