Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ SS/u-system
Product Code. 13225619
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
20 paneler/sats
Unit Size:
Paket med 20
Product Code. Kvantitet Unit Size
13225619 20 paneler/sats Paket med 20
1 options
Product Code. 13225619 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R8311004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1479.02 SEK / Paket med 20
    Save 55.98 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera vanligen isolerade urinvägspatogener på bara två timmar med detta snabba identifieringssystem.
Identifiera vanligen isolerade urinvägspatogener på bara två timmar med hjälp av Thermo Scientific™ RapID™ SS/u System, ett identifieringssystem baserat på enzymteknologi.
De RapID SS/u System är en kvalitativ mikrometod som använder konventionella och kromogena substrat för identifiering av utvalda, medicinskt viktiga mikroorganismer som vanligtvis isoleras från urinproverna.
  • En-stegs ympning —minskade förberedelsetiden för ökad produktivitet
  • Manuell mikrobiell identifiering gjorde lätt —ingen olja, ingen pipettering, ingen 24-timmars inkubation
  • Fyra timmars inkubation* —snabbare tid till resultat för snabbare svar
  • Vanligt förfarande —minskad materialanvändning sparar tid och pengar
  • Synliga färgreaktioner —minskad subjektivitet minskar upprepad testning
  • Bättre rapportering —mer täckning, avancerade uppdateringar
*Två timmars inkubation för RapID SS/u.
En genomskinlig plastbricka innehåller reagensimpregnerade brunnar, vilket möjliggör samtidig inokulering av varje hålighet med en förutbestämd volym inokulum. En suspension av testorganism i RapID Inokuleringsvätska används som inokulat som rehydrerar och initierar testreaktioner.
Efter inkubation undersöks varje kavitet för reaktivitet genom att notera utvecklingen av en färg. I vissa fall måste reagens tillsättas i hålrummen för att ge en färgförändring. Det resulterande mönstret av positiva och negativa poäng används som grund för identifiering av testisolatet genom jämförelse av testresultat med reaktivitetsmönster lagrade i en databas eller genom användning av ett datorgenererat Code Compedium (ERIC ).
Kräver:
RapID Spot Indol (R8309002) och RapID Ympningsvätska (R8325102).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning RapID SS/u-system
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Urinvägspatogener
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 20 paneler/sats