Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ STR-system
Produktkod. 11474139
Change view
Kvantitet:
20 paneler/sats
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474139 20 paneler/sats Paket med 20
1 options
Produktkod. 11474139 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R8311003
Identifiera streptokocker och relaterade släkten på bara fyra timmar med detta snabba identifieringssystem baserat på enzymteknologi.
Identifiera streptokocker och relaterade släkten på bara fyra timmar med hjälp av Thermo Scientific™ RapID™ STR System, ett identifieringssystem baserat på enzymteknologi.
De RapID STR System är en kvalitativ mikrometod som använder konventionella och kromogena substrat för identifiering av medicinskt viktiga streptokocker och relaterade organismer som har isolerats från humana kliniska prover.
  • En-stegs ympning —minskade förberedelsetiden för ökad produktivitet
  • Manuell mikrobiell identifiering gjorde lätt —ingen olja, ingen pipettering, ingen 24-timmars inkubation
  • Fyra timmars inkubation* —snabbare tid till resultat för snabbare svar
  • Vanligt förfarande —minskad materialanvändning sparar tid och pengar
  • Synliga färgreaktioner —minskad subjektivitet minskar upprepad testning
  • Bättre rapportering —mer täckning, avancerade uppdateringar
*Två timmars inkubation för RapID SS/u.
En genomskinlig plastbricka innehåller reagensimpregnerade brunnar, vilket möjliggör samtidig inokulering av varje hålighet med en förutbestämd volym inokulum. En suspension av testorganism i RapID Inokuleringsvätska används som inokulat som rehydrerar och initierar testreaktioner.
Efter inkubation undersöks varje kavitet för reaktivitet genom att notera utvecklingen av en färg. I vissa fall måste reagens tillsättas i hålrummen för att ge en färgförändring. Det resulterande mönstret av positiva och negativa poäng används som grund för identifiering av testisolatet genom jämförelse av testresultat med reaktivitetsmönster lagrade i en databas, eller genom användning av ett datorgenererat kodkompendium (ERIC ).
Kräver:
RapID Ympningsvätska (R8325102).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning RapID STR-system
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Streptokocker
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 20 paneler/sats