Läs mer
MP Biomedicals Rapid mot Koleratestet O1
Produktkod. 30280614 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Reaktionshastighet:
10 min
Produktkod. Reaktionshastighet
30280614 10 min
1 options
Produktkod. 30280614 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07VCHO1C
 Begränsad artikel
I lager
Rapid mot Koleratester O1 används för kvalitativ detektion av Vibrio cholerae serogrupp O1 i mänskliga avföringsprover, miljövatten eller fasta födoämnen.
  • Rapid mot Cholerae O1-testet är ett immunokromatografiskt membrantest som använder mycket känsliga antikroppar för att upptäcka V. cholerae-antigener i avföringsprov, miljövatten eller fasta födoämnesprover.
  • Reagenspudden i testremsan innehåller färgat kolloidalt guld konjugerat med monoklonala antikroppar mot V. cholerae O1-antigener.
  • Reaktionsmembranet innehåller sekundära antikroppar för V. cholerae O1-antigener, vilka är förimmobiliserade i testlinjen.
  • Detta test är endast avsett att användas av vårdpersonal. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
  • CE-märkt
  • Korrekt resultat inom 10 minuter
  • Enstegsprocedur
  • Ingen korsreaktion
  • För professionellt bruk
Specifikationer
Sjukdom Kolera
Form Testkort
Detektionsmetod Snabb upptäckt
Provtyp Miljöprov, Matprov
Art Vibrio cholerae O1
Reaktionshastighet 10 min