Läs mer
Beschreibung
- Rapid mot Cholerae O139-testet är ett immunokromatografiskt membrantest som använder mycket känsliga antikroppar för att upptäcka V. cholerae-antigener i avföringsprov, miljövatten eller fasta födofynd.
- Reagenspadden i testremsan innehåller färgat kolloidalt guld konjugerat med monoklonala antikroppar mot V. cholerae O139-antigener.
- Reaktionsmembranet innehåller sekundära antikroppar för V. cholerae O139-antigener, som är förimmobiliserade i testlinjen.
- Detta test är endast avsett att användas av vårdpersonal. Den kan inte användas ensam som grund för diagnos och uteslutning av fall.
- CE-märkt
- Korrekt resultat inom 10 minuter
- Enstegsprocedur
- Ingen korsreaktion
- För professionellt bruk
Spezifikation
Spezifikation
| Sjukdom | Kolera |
| Form | Testkort |
| Detektionsmetod | Snabb upptäckt |
| Provtyp | Miljöprov, Matprov |
| Art | Vibrio cholerae serougrupp O139 |
| Reaktionshastighet | 10 min |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?