Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Beef ID Kit
Kvantitet:
48 reaktioner
Förpackningsstorlek:
48 reaktioner
Beschreibung
- Möjliggör enkel och tillförlitlig detektering av nötkött i livsmedels- och foderprover
- Metoden fungerar genom att detektera bovint, eller Bos taurus , DNA genom realtids-PCR
- Till skillnad från ELISA-baserade metoder, när de används med GMO Extraction Kit (4466336) för provberedning, RapidFinder™ Beef ID Kit detekterar både rått och bearbetat nötkött och ger känslighet ner till 0,01 % bovint DNA
- Den inkluderade positiva kontrollen, som omfattar 0,1 % bovint DNA, kan användas som referens för att ställa in tröskeln för detektion av analysen
- Enkel PCR-baserad analys i realtid, ingen elektrofores behövs
- Analysen är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™ , StepOnePlus™ , 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
Inkluderar
- Beef Master Mix (förvara vid -20 °C)
- General Master Mix (förvara vid 4 °C eller -20 °C)
- Positiv kontroll (förvaras vid -20 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 tub vardera av: Beef Master Mix (förvara vid -20 °C) General Master Mix (förvaras vid -20 °C vid mottagandet; 2-8° C efter första användningen. Förvaras skyddat från ljus) Positiv kontroll (förvaras vid -20 °C) |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | Tillämpad Biosystems™ QuantStudio™ 5 Realtids-PCR-instrument, tillämpat Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument |
| Produktlinje | RapidFinder |
| Produkttyp | Beef Identification Kit |
| Kvantitet | 48 reaktioner |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur