Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Kyckling-ID-kit
Produktkod. 17585566
Change view
Kvantitet:
48 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17585566 48 reaktioner
1 options
Produktkod. 17585566 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A24393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34230.00 SEK
    6812.23 SEK / Paket med 1
    Save 27417.77 SEK
    80% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Chicken ID Kit RapidFinder™ möjliggör enkel och pålitlig upptäckt av kyckling i mat- och foderprover. Metoden fungerar genom att upptäcka kyckling- eller Gallus gallus-DNA med realtids-PCR.
  • Chicken ID Kit RapidFinder™ möjliggör enkel och pålitlig upptäckt av kyckling i mat- och foderprover
  • Metoden fungerar genom att upptäcka kyckling- eller Gallus gallus-DNA med realtids-PCR
  • När den RapidFinder™ används med GMO Extraction Kit (4466336) för provförberedelse upptäcker Chicken ID Kit både rå och processad kyckling och ger känslighet ner till 0,01 % kyckling-DNA
  • Den inkluderade positiva kontrollen, som består av 0,1 % kyckling-DNA, kan användas som referens för att sätta tröskeln för detektering av analysen
  • Assay är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
  • Enkel realtidsbaserad PCR-analys, ingen elektrofores behövs
  • Snabb från prov till resultat samma dag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring Innehåller 1 tub vardera av:
Chicken Master Mix (förvara vid -20 °C)
General Master Mix (förvara vid -20 °C vid mottagande; 2–8 °C efter första användningen. Förvara skyddad mot ljus)
Positiv kontroll (lagra vid -20 °C)
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Realtids-PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Kit typ Kyckling-ID-kit
Produktlinje RapidFinder
Kvantitet 48 reaktioner
Art Kyckling
För användning med (applikation) Mat och dryck
Antal reaktioner 48 reaktioner
Provtyp Mat& Miljöprover
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.