Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Equine ID Kit
Produktkod. 17267254
Change view
Kvantitet:
48 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17267254 48 reaktioner
1 options
Produktkod. 17267254 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A15570
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De RapidFinder™ Equine ID Kit möjliggör enkel och pålitlig detektering av hästkött i mat- och foderprover.
  • Möjliggör enkel och tillförlitlig detektering av hästkött i livsmedels- och foderprover
  • Metoden fungerar genom detektion av häst ( Equus caballus ) DNA genom realtids-PCR
  • Till skillnad från ELISA baserade metoder, den RapidFinder™ Equine ID Kit upptäcker både rått och bearbetat hästkött
  • Ger känslighet ner till 0,01 % hästkötts-DNA när det används med GMO Extraction Kit
  • En positiv kontroll ingår i kitet (0,1 % häst-DNA) som kan användas som referens för att ställa in tröskeln för detektion av analysen
  • Analysen är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™ , StepOnePlus™ , 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
Inkluderar
  • Equine Master Mix: lagra vid -5° till -30 °C
  • General Master Mix: förvara vid 2 ° till 8 °C
  • Positiv kontroll: lagra vid -5° till -30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Equine Master Mix (förvara vid -20 °C)
General Master Mix (förvaras vid -20 °C vid mottagandet; 2-8 °C efter första användningen. Förvaras skyddat från ljus)
Positiv kontroll (förvaras vid -20 °C)
Kit typ Equine ID Kit
Produktlinje RapidFinder
Kvantitet 48 reaktioner
Antal reaktioner 48 Reaktioner