Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Pork ID Kit
Beskrivning
- Möjliggör enkel och tillförlitlig detektering av fläsk i livsmedels- och foderprover
- Metoden fungerar genom att detektera porcint, eller Sus scrofa , DNA genom realtids-PCR
- Till skillnad från ELISA baserade metoder, när de används med GMO Extraction Kit (4466336) för provberedning, den RapidFinder™ Pork ID Kit detekterar både rått och bearbetat fläsk och ger känslighet ner till 0,01 % svin-DNA
- Den inkluderade positiva kontrollen, som innehåller 0,1 % svin-DNA, kan användas som referens för att ställa in tröskeln för detektion av analysen
- Enkel PCR-baserad analys i realtid, ingen elektrofores behövs
- Analysen är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™ , StepOnePlus™ , 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
Inkluderar
- Pork Master Mix (förvara vid -20 °C)
- General Master Mix (förvara vid 4 °C eller -20 °C)
- Positiv kontroll (förvaras vid -20 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 tub vardera av: Pork Master Mix (förvara vid -20 °C) General Master Mix (-20 °C vid mottagandet. 2 till 8 °C efter första användningen. Förvaras skyddat från ljus.) Positiv kontroll (förvaras vid -20 °C) |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio 5™ och 7500 Fast System |
| Produktlinje | RapidFinder |
| Produkttyp | Pork Identification Kit |
| Kvantitet | 48 reaktioner |
| Visa mer |