Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Kvantitativ multidjursmängd
Produktkod. 17515576
Change view
Kvantitet:
48 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17515576 48 reaktioner
1 options
Produktkod. 17515576 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A24399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10085.00 SEK
    8550.07 SEK / Paket med 1
    Save 1534.93 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
RapidFinder™ Quant Multi-Animal Set, när den används med ett eller flera RapidFinder™ av de listade Meat ID-kiten, möjliggör bestämning av procentandelen av en målköttart i förhållande till det totala köttet i mat- och foderprover.
  • Quant Multi-Animal Set, när den RapidFinder™ används med ett eller flera  RapidFinder™ kött-ID-kit, möjliggör bestämning av procentandelen av en målköttart med avseende på totalt kött i mat- och foderprover
  • Med hjälp av de inkluderade standarderna möjliggör kitet kvantifiering av så lite som 0,05 % målarts-DNA jämfört med annat kött-DNA på bara några timmar
  • RapidFinder™ Quant Multi-Animal Set är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
  • Enkel realtidsbaserad PCR-analys, ingen elektrofores behövs
  • Flexibel kompatibel med alla livsmedel eller foderprov, både råa och processade
  • Tillförlitlig – Inkluderar standarden för DNA-kvantifiering med flera djur
  • Snabb från prov till resultat samma dag
RapidFinder Quant Multi-Animal Set är utformat för att användas i kombination med en eller flera av följande köttartsspecifika ID-kit (tillgängliga separat):
  • RapidFinder™ Nötkötts-ID-kit (A24391)
  • RapidFinder™ Fläsk-ID-kit (A24392)
  • RapidFinder™ Häst-ID-kit (A15570)
  • RapidFinder™  Fjäderfä-ID-kit (A24397)
  • RapidFinder™  Kyckling-ID-kit (A24393)
  • RapidFinder™  Turkey ID-kit (A24394)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Multi-Animal Master Mix (förvara vid -20 °C), General Master Mix (förvara vid -20 °C vid mottagande; 2-8 °C efter första användningen. Förvara skyddad mot ljus.), Multi-Animal Standard (förvara vid -20 °C)
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 realtids-PCR-instrument och Applied Biosystems™ 7500 snabba realtids-PCR-instrument
Produktlinje RapidFinder
Kvantitet 48 reaktioner
Art Flerdjur
För användning med (applikation) Mat och dryck
Antal reaktioner 48 reaktioner
Provtyp Mat& Miljöprover