Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Idisslare ID-kit
Produktkod. 15880017
Change view
Kvantitet:
48 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
15880017 48 reaktioner
1 options
Produktkod. 15880017 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A24396
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De RapidFinder™ Idisslare ID Kit möjliggör enkel och pålitlig detektering av idisslarkött i livsmedels- och foderprover.
  • Möjliggör enkel och tillförlitlig detektering av idisslarkött i livsmedels- och foderprover
  • Metoden fungerar genom att detektera Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Cervus elaphus och Capreolus capreolus DNA, vilket motsvarar DNA från nötkött, får, get och hjort, genom PCR i realtid
  • Till skillnad från ELISA baserade metoder, när de används med GMO Extraction Kit (4466336) för provberedning, den RapidFinder™ Idisslare ID-kit upptäcker både rått och bearbetat kött från idisslare och ger känslighet ner till 0,01 % DNA från idisslare
  • Den inkluderade positiva kontrollen i kitet, som innehåller 0,1 % DNA från idisslare, kan användas som referens för att ställa in tröskeln för detektion av analysen
  • Enkel PCR-baserad analys i realtid, ingen elektrofores behövs
  • Analysen är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™ , StepOnePlus™ , 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
Inkluderar
  • Idisslare Master Mix (förvara vid -20 °C)
  • General Master Mix (förvara vid 4 °C eller -20 °C)
  • Positiv kontroll (förvaras vid -20 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 tub vardera av:
Idisslare Master Mix (förvara vid -20 °C)
General Master Mix (förvaras vid -20 °C vid mottagandet; 2-8 °C efter första användningen. Förvaras skyddat från ljus)
Positiv kontroll (förvaras vid -20 °C)
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Realtids-PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Kit typ Idisslare ID-kit
Produktlinje RapidFinder
Kvantitet 48 reaktioner
Art Idisslare
För användning med (applikation) Mat och dryck
Antal reaktioner 48 Reaktioner
Provtyp Mat& Miljöprover