Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella-arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex Flex Assay
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Snabbt upptäcka och differentiera Salmonella-arter, Salmonella ser. Typhimurium och Salmonella ser. Enteritidis i ett enda test med SureTect Salmonella arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex Flex Assay.
Förbättra upptäckten och differentieringen av olika Salmonella -arter, inklusive Salmonella ser. Typhimurium och Salmonella ser. Enteritidis, med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex Flex Assay.
Med detta kit kan du tryggt säkerställa noggrannhet och påskynda produktsläpp, eftersom det ger resultat på så lite som 22 timmar. Arbetsflödena för att testa råmalda kalkon- och primärproduktionsprover har validerats av AFNOR (ISO 16140-2:2016) och AOAC-RI, vilket säkerställer tillförlitliga och konsekventa resultat.
För att ytterligare effektivisera din testprocess, SureTect™ analysen är kompatibel med Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR System eller Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid. Dessa system erbjuder högpresterande funktioner och är designade speciellt för livsmedelssäkerhetstillämpningar.
Den nya SureTect Flex Assay innehåller färgkodade plaster med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
För 375 g råmalda kalkonprover och primärproduktionsprover genomgår berikade prover selektiv infångning och koncentration av Salmonella, med hjälp av Dynabeads™ anti-Salmonella och automatiserad immunomagnetisk separation med KingFisher™ Flex reningssystem med 96 Deep-Well Head. De renade proverna elueras direkt in i lysreagens 1 och proteinas K för lysering. Lysater överförs till Salmonella Multiplex (SP/SE/ST) PCR-rör för att rehydrera den lyofiliserade PCR-pelleten. PCR-rören förseglas, laddas i realtids-PCR-instrumentet och körningen startas med RapidFinder™ programvara.
Fördelarna inkluderar :
- Snabbare beslut - Tidigare produktsläpp (negativa resultat) och snabbare interventioner (positiva resultat) på grund av samtidig upptäckt (tre tester i ett) och kortare tid till resultat jämfört med odlingsmetoder
- Kostnadsminskningar - Upp till 50 % besparingar på förbrukningsvaror jämfört med att köra individuella PCR-tester för Salmonella-arter, Salmonella Typhimurium och Salmonella Enteritidis.
- Ökad effektivitet - Spara värdefull teknikertid med en enda, icke-proprietär anrikning, färdiga att använda reagenser, enkel provberedning och samtidig identifiering.
RapidFinder-systemet är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger dig —resultat du kan lita på.
Enkel
- Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser.
- Mål specifikt färgad analysplast
- Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
- Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
- Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 22 timmar
- Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
- Testa upp till 96 prover i varje körning
- Val av hålbara tätningar eller lock
Smart
- Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
- Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
- IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De SureTect Salmonella-arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex Flex Assay inkluderar :
- Dynabeads™ anti-Salmonella
- Lyseringsreagens 1
- Proteinas K
- Salmonella Multiplex PCR-rör
- Thermo Scientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
- PCR Caps
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Inkludera s: Dynabeads™ anti-Salmonella, Lysis Reagent 1, Proteinas K, Salmonella Multiplex PCR-rör, Thermo Scientific 96-brunnars genomstickbara tätningar, PCR-kapslar |
| Produktlinje | SureTect |
| Målorganismklass | Salmonella arter, Salmonella ser. Typhimurium och Salmonella ser. Enteritidis |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck |