Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella-arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex PCR-analys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Snabbt upptäcka och differentiera Salmonella-arter, Salmonella ser. Typhimurium och Salmonella ser. Enteritidis i ett enda test med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella-arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex PCR-analys.
Förbättra upptäckten och differentieringen av olika Salmonella -arter, inklusive Salmonella ser. Typhimurium och Salmonella ser. Enteritidis, med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella-arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex PCR-analys. Detta avancerade kit gör att du snabbt kan identifiera och särskilja dessa Salmonella- stammar i ett enda test.
Med detta kit kan du tryggt säkerställa noggrannhet och påskynda produktsläpp, eftersom det ger resultat på så lite som 16 timmar. Arbetsflödena för att testa fjäderfä- och fläskkött, såväl som produktionsmiljöprover, har validerats, vilket säkerställer tillförlitliga och konsekventa resultat.
För att ytterligare effektivisera din testprocess, SureTect™ kit är kompatibelt med Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR System eller Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid. Dessa system erbjuder högpresterande funktioner och är designade speciellt för livsmedelssäkerhetstillämpningar.
Öka ditt arbetsflödeseffektivitet samtidigt som du uppfyller regulatoriska krav för att upptäcka de vanligaste Salmonella serovarierna som orsakar sjukdom hos människor med SureTect Salmonella-arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex PCR-analys.
Den nya SureTect analyskit innehåller färgkodade plaster med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
Realtids-PCR-kitet möjliggör snabb, samtidig upptäckt och presumtiv identifiering av Salmonella -arter, Salmonella Typhimurium och Salmonella Enteritidis i en enda brunn, med AFNOR (ISO 16140-2 :2016 ) och AOAC-RI validerade arbetsflöden på en rad matriser inklusive råa och färdiga att äta fjäderfä och fläskkött och miljöprover för livsmedelsproduktion.
Dra nytta av:
- Snabbare beslut - Tidigare produktsläpp (negativa resultat) och snabbare interventioner (positiva resultat) på grund av samtidig upptäckt (tre tester i ett) och kortare tid till resultat jämfört med odlingsmetoder.
- Kostnadsminskningar - Upp till 50 % besparingar på förbrukningsmaterial jämfört med att köra individuella PCR-tester för Salmonella -arter, Salmonella Typhimurium och Salmonella Enteritidis .
- Ökad effektivitet - Spara värdefull teknikertid med en enda, icke-proprietär anrikning, färdiga att använda reagenser, enkel provberedning och samtidig identifiering.
RapidFInder-systemet är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger dig —resultat du kan lita på.
Enkel
- Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
- Målspecifika färgade analysplaster
- Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
- Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
- Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
- Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 16 timmar
- Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
- Testa upp till 96 prover i varje körning
- Val av hålbara tätningar eller lock
Smart
- Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
- Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
- IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De SureTect Salmonella-arter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex PCR-analys inkluderar:
- Lyseringsreagens 1 rör
- Proteinas K
- Salmonella Multiplex PCR-rör
- Thermo Scientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
- PCR Caps
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | SureTect |
| Målorganismklass | Salmonellaarter, Typhimurium och Enteritidis Multiplex |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck |