Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Får-ID-kit
Produktkod. 17505576
Change view
Kvantitet:
48 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17505576 48 reaktioner
1 options
Produktkod. 17505576 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A24395
 Begränsad artikel
I lager
Sheep ID Kit RapidFinder™ möjliggör enkel och tillförlitlig upptäckt av får och lamm i mat- och foderprover. Metoden fungerar genom att DNA från får, eller Ovis aries, påvisas med realtids-PCR.
  • Sheep ID Kit RapidFinder™ möjliggör enkel och pålitlig upptäckt av får och lamm i foder- och foderprover
  • Metoden fungerar genom att detektion av får-, eller Ovis-vädur-, DNA med realtids-PCR
  • när det RapidFinder™ används med GMO Extraction Kit (4466336) för provberedning upptäcker Sheep ID Kit både råa och processade får och lamm och ger känslighet ner till 0,01 % får-DNA
  • Den inkluderade positiva kontrollen i kitet, som består av 0,1 % får-DNA, kan användas som referens för att fastställa tröskeln för detektering av testet
  • Assay är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
  • Enkel realtidsbaserad PCR-analys, ingen elektrofores behövs
  • Snabb från prov till resultat samma dag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 tub vardera av:
Sheep Master Mix (förvaras vid -20 °C)
General Master Mix (förvara vid -20 °C vid mottagande; 2–8 °C efter första användningen. Förvara skyddad mot ljus)
Positiv kontroll (lagra vid -20 °C)
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Realtids-PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Kit typ Får-ID-kit
Produktlinje RapidFinder
Kvantitet 48 reaktioner
Art Får
För användning med (applikation) Mat och dryck
Antal reaktioner 48 Reaktioner
Provtyp Mat& Miljöprover