Läs mer
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Kalkon-ID-kit
Produktkod. 17595566
Change view
Kvantitet:
48 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17595566 48 reaktioner
1 options
Produktkod. 17595566 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A24394
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
RapidFinder™ Turkey ID Kit möjliggör enkel och tillförlitlig upptäckt av kalkon i mat- och foderprover. Metoden fungerar genom att detektion av kalkon, eller Meleagris gallopavo, DNA med realtids-PCR.
  • RapidFinder™ Turkey ID Kit möjliggör enkel och pålitlig upptäckt av kalkon i mat- och foderprover
  • Metoden fungerar genom att detektion av kalkon- eller Meleagris gallopavo-DNA med realtids-PCR
  • När det RapidFinder™ används med GMO Extraction Kit (4466336) för provberedning upptäcker Turkey ID Kit både rå och processad kalkon och ger känslighet ner till 0,01 % kalkon-DNA
  • Den inkluderade positiva kontrollen, som omfattar 0,1 %  kalkon-DNA, kan användas som referens för att fastställa tröskeln för detektering av testet
  • Assay är kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast och 7300 realtids PCR-system
  • Enkel realtidsbaserad PCR-analys, ingen elektrofores behövs
  • Snabb från prov till resultat samma dag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 tub vardera av:
Turkey Master Mix (förvara vid -20 °C)
General Master Mix (förvara vid -20 °C vid mottagande; 2–8 °C efter första användningen. Förvara skyddad mot ljus)
Positiv kontroll (lagra vid -20 °C)
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Realtids-PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Kit typ Kalkon-ID-kit
Produktlinje RapidFinder
Kvantitet 48 reaktioner
Art Turkiet
För användning med (applikation) Mat och dryck
Antal reaktioner 48 reaktioner
Provtyp Mat& Miljöprover