Läs mer
Applied Biosystems™ RapidHIT™ ID-fallet
Produktkod. 30535786 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30535786 1 st.
1 options
Produktkod. 30535786 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A40004464
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Fodralet RapidHIT ID är ett robust, återanvändbart transportfodral som ger omfattande skydd och operativ flexibilitet för RapidHIT ID systemet i fältmiljöer.
Fodralet RapidHIT ID är ett robust, återanvändbart transportfodral som ger omfattande skydd och operativ flexibilitet för RapidHIT ID systemet i fältmiljöer. Fallet gör det möjligt för användare att förvandla vilken plats som helst till ett mobilt rättsmedicinskt laboratorium och bibehålla full RapidDNA-kapacitet, oavsett plats.
Fodralet RapidHIT ID kan användas för att lagra följande komponenter:
  • RapidHIT ID Instrument
  • RapidHIT ID Instrumentströmkabel
  • Droppbricka
  • Bärbar dator (upp till 15 tum)
  • Laptopströmkabel
  • Ethernetkabel (upp till 6 fot)
  • Streckkodsläsare
Konstruerad för att uppfylla ISTA 3B-standarder säkerställer detta fodral ett kompromisslöst skydd mot stötar och vibrationer som uppstår vid standardfordonstransport och kommersiell godstransport*. Väderbeständiga tätningar utgör en barriär mot fukt, damm och andra miljöföroreningar, vilket säkerställer instrumentskydd under transport och längre förvaringsperioder.
Egenskaper i RapidHIT ID fallet inkluderar:
  • Infällbart handtag
  • ID-bricka
  • Indikatorer på främre etiketter
  • 'Den här sidan upp'-märkning
  • Bärhandtag i rostfritt stål
  • Rostfria lås
  • Lufttät certifierad andningsventil
  • Formsprutade kantgjutare
  • Skumproppar
Utöver transporten kan fodralet omvandlas till en fullt integrerad arbetsstation vid ankomst till din destination. Detta möjliggör effektiv distribution i miljöer med begränsat utrymme utan att offra funktionalitet. Den integrerade designen effektiviserar installationsprocedurer, minskar distributionstiden och säkerställer konsekvent prestanda oavsett plats, – vilket gör den till en viktig komponent för mobil drift där tillförlitlighet och effektivitet är avgörande.
För ytterligare rekommendationer om bästa praxis för användning av ditt RapidHIT ID system i en mobil miljö, se nedan. För specifika instruktioner om användning av fodralet, se det nedanstående nedan.
*För fraktfrakt rekommenderas att fästa lådan på en pall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Programvarutyp Fragmentanalys
Utgångsmaterial DNA
Formatera procedur
För användning med (utrustning) RapidHIT ID System
Höjd (engelska) Exteriör 29,308 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 74.442 cm
Längd (engelska) Exteriör 25,486 tum
Längd (engelska) Gel 64.734 cm
Längd (metrisk) Exteriör 25,486 tum
Längd (metrisk) Gel 64.734 cm
Produkttyp Transportfall
Kvantitet 1 st.
Volym (engelska) buffert 17959 i. ⊃3
Volym (metrisk) buffert 45615 cm³
Bredd (engelska) Exteriör 24,044 tum
Width (engelska) Gel 61.072 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 24,044 tum
Bredd (metrisk) Gel 61.072 cm
Visa mer Visa mindre
Endast för kriminalvård och rättsmedicinskt bruk.