Läs mer
Rapidosept-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rapidosept-d2 |
| CAS | 883001-15-8 |
| Molekylformel | C7H4D2Cl2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-benzenemethanol-d2, 2,4-Dichloro-benzyl Alcohol-d2, 2,4-Dichlorobenzenemethanol-d2, 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol-d2, Dybenal-d2, Myacide-d2, Myacide SP-d2, NSC 15635-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2/i4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | dideuterio-(2,4-diklorfenyl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.04 |
| Formel vikt | 177.9921 |