Läs mer
Rapidosept, TRC
Produktkod. 30427732
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30427732 50 g
1 options
Produktkod. 30427732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR12450050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Molekylformel C7 H6 Cl2 O
Kvantitet 50 g
Synonym (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
LEDER OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 177.03
Formel vikt 175.9796