Läs mer
Rapidosept, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-dichlorobenzyl alcohol |
| CAS | 1777-82-8 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2 |
| LEDER | OCc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | (2,4-diklorfenyl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vikt | 175.9796 |