Läs mer
Labconco™ RapidVap Vacuum Dry Evaporation System
Produktkod. 11761549 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Spänning:
300 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
11761549 300 V Varje
1 options
Produktkod. 11761549 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7900001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De RapidVap Vakuumavdunstningssystem är idealiska för beredning av prover i en mängd olika applikationer, inklusive läkemedelsupptäckt, agrikemi, mykologisk testning och miljöanalys.
De RapidVap Vakuumavdunstningssystem är idealiska för beredning av prover i en mängd olika applikationer, inklusive läkemedelsupptäckt, agrikemi, mykologisk testning och miljöanalys. Systemen använder vakuum tillsammans med värme och virvelrörelse för att hjälpa till att påskynda förångningen och tillhandahålla ett alternativ till traditionella centrifugalförångningsmetoder. Dessa system kan användas med ett brett utbud av aggressiva kemikalier. Värme tillförs av ett torrblockvärmesystem som, till skillnad från vattenbad, inte tillför någon potentiell föroreningskälla och inte kräver något underhåll.
Specifikationer
Spänning 300 V
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Beskrivning 1000-watts torrblockvärmesystem