Läs mer
Labconco™ RapidVap N 2 /48 Torravdunstningssystem
Produktkod. 11786409 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Hastighet:
500 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
11786409 500 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 11786409 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7910013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hastighetsförångning av upp till 48 små prover eller 8 stora prover samtidigt. Labconco™ RapidVap N 2 /48 Dry Evaporation System är en kväveavblåsningsförångare med torrblockuppvärmning och virvelrörelse för att erbjuda ett mer effektivt, automatiskt system än rotationsindunstare eller vattenbad.
  • Snabba förångningshastigheter (metylenklorid: 7,3 mL/minut/rör; vatten: 1,1 mL/minut/rör)
  • Blocket har 8 fack med 6 portar vardera för att hantera upp till 48 små provrör eller upp till åtta 600 ml rör
  • Kan användas med ett brett spektrum av aggressiva kemikalier
  • För användning inom läkemedelsutveckling och metabolism, bioforskning, kombinatorisk kemi, miljötester, kriminalteknik och toxikologi
  • Mikroprocessorstyrt kväveflöde, värmesystem och vortexmotor, med lättläst LCD-skärm
  • Kväve blåser ner direkt på 2, 4, 6 eller 8 prover i grenröret för att minska partialtrycket, påskynda förångningen och avlägsna avdunstande lösningsmedel
  • Torrblockvärmesystem, 1000 W, levererar en kontrollerad mängd värme upp till 100 °C
  • Vortexrörelse ökar ytan för snabbare avdunstning
  • Underhållsfri motor ger mjuk kraft med variabel hastighet för att driva virvelrörelsen upp till 500 rpm
  • PTFE-belagd aluminiumkammare och 8-positions provblock
  • Epoxibelagd skåp i gjuten aluminium och övre hölje i akryl/PVC termoplast
  • Glaslock med dubbla lockklämmor
  • Fenolfri packning ger fullständig tätning
  • Unik Cool-Zone isolerar provet kvar i glasstam för att tillåta bearbetning till en önskad slutpunkt, som kanske inte är fullständig torrhet
  • Larm signalerar att körningen är slutförd så att prover kan lämnas utan uppsikt under drift
  • Upp till 9 olika användarinställda program kan lagras i minnet för att enkelt ställa in parametrar: tid, värme, virvelhastighet, antal aktiva kvävepositioner
  • Alla mekaniska komponenter är isolerade från de kemiska ångorna och ångorna för längre livslängd
Specifikationer
Vikt (metrisk) 49 kg
Vikt (engelska) 107 lb.
Spänning 230 V
Hastighet 500 varv/min
Visa LCD
För användning med (applikation) Indunstning/torkning av prover
Material (Beläggning) PFTE
För användning med (utrustning) Kväve (flödeshastighet≥ 3,5 CFM/100 LPM) och gastrycksregulator
Inkluderar Tvåvägs RS-232 länk
Max. Temperatur (metrisk) 100° C
Wattal 1000 w
Elektriska krav 4,5 A
Mått (L x B x H) 55.1 x 48.3 x 34.3 cm
Material Aluminium
Controllertyp Mikroprocessor
Certifikat EEC
Garanti 1 år
Typ Roterande förångare
Frekvens 50/60 Hz
Timer Ja