Läs mer
Labconco™ RapidVap N 2 torravdunstningssystem
Produktkod. 11791559 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 x 600 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11791559 8 x 600 ml
1 options
Produktkod. 11791559 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7910001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för miljö- och resttestning, med hög kemikalieresistens. Labconco™ RapidVap N 2 Dry Evaporation System är en 8-prover kväveavblåsningsförångare som erbjuder ett mer effektivt, automatiskt alternativ till Kuderna-Danish och rotationsindunstare.
  • Snabba förångningshastigheter (metylenklorid: 7,3 mL/minut/rör; vatten: 1,1 mL/minut/rör)
  • Blocket rymmer 8 stora prover (upp till 450 mL vardera) i 600 mL rör
  • Kan användas med ett brett spektrum av aggressiva kemikalier; idealisk för miljö- och resttestning
  • Mikroprocessorstyrt kväveflöde, värmesystem och vortexmotor, med lättläst LCD-skärm
  • Kväve blåser ner direkt på prover för att minska partialtrycket, påskynda avdunstning och avlägsna avdunstande lösningsmedel
  • Kvävetillförsel till 2, 4, 6 eller 8 fack i grenröret för att hjälpa till att bevara kväve när förångaren inte har full kapacitet
  • Torrblockvärmesystem, 1000 W, levererar en kontrollerad mängd värme upp till 100 °C
  • Vortexrörelse ökar ytan för snabbare avdunstning
  • Underhållsfri motor ger mjuk kraft med variabel hastighet för att driva virvelrörelsen upp till 500 rpm
  • PTFE-belagd aluminiumkammare och 8-positions provblock
  • Epoxibelagd skåp i gjuten aluminium och övre hölje i akryl/PVC termoplast
  • Glaslock med dubbla lockklämmor
  • Fenolfri packning ger fullständig tätning
  • Unik Cool-Zone isolerar provet kvar i glasstam för att tillåta bearbetning till en önskad slutpunkt, som kanske inte är fullständig torrhet
  • Larm signalerar att körningen är slutförd så att prover kan lämnas utan uppsikt under drift
  • Upp till 9 olika användarinställda program kan lagras i minnet för att enkelt ställa in parametrar: tid, värme, virvelhastighet, antal aktiva kvävepositioner
  • Alla mekaniska komponenter är isolerade från de kemiska ångorna och ångorna för längre livslängd
Specifikationer
Vikt (metrisk) 49 kg
Vikt (engelska) 107 lb.
Spänning 230 V
Kapacitet (metrisk) 8 x 600 ml
Hastighet 500 rpm
Visa LCD
För användning med (applikation) Indunstning/torkning av prover
Material (Beläggning) PFTE
För användning med (utrustning) Kväve (flödeshastighet≥ 3,5 CFM/100 LPM) och gastrycksregulator
Max. Temperatur (metrisk) 100° C
Wattal 1000 w
Elektriska krav 4,5 A
Mått (L x B x H) 55.1 x 48.3 x 34.3 cm
Material Aluminium
Controllertyp Mikroprocessor
Certifikat EEC
Garanti 1 år
Typ Roterande förångare
Frekvens 50/60 Hz
Timer Ja