Läs mer
Labconco™ RapidVap N2 förångningssystem med RS-232 länk, 230 V
Produktkod. 15769944 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3,6 l
Produktkod. Volym (metrisk)
15769944 3,6 l
1 options
Produktkod. 15769944 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7910011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avdunstar med hjälp av virvelrörelse, värme och kväveavblåsning
  • Idealisk för toxikologisk testning och miljöanalys
  • Effektivt alternativ till Kuderna-danska och rotationsindunstare
  • Kvävegrenrör låter operatören införa kväve i utvalda prover
  • Bearbetar upp till åtta prover samtidigt
    • Max individuell volymkapacitet: 450 ml
  • Val av två slutsignaler:
    • Tidsinställd signal: elektrisk timer pausar systemet, varnar användaren när den inställda tiden har förflutit
    • Temperatursignal: Systemet övervakar temperaturskillnaden mellan provblock och värmare orsakad av evaporativ kylning
      • När förångningen nästan är klar utjämnas två temp, vilket gör att larmet ljuder och lampan FÖRVÄRMNING/AVSLUTA ALARM blinkar
    • Finns med RS-232-länk på enhetens baksida för tvåvägskommunikation
  • Förbättrad kontrollpanel
  • Lättläst LCD-display uppmanar operatören att programmera önskade parametrar och visar virvelhastighet i procent, faktiska och inställda temperaturer i° C och total återstående tid i min.
    • Ange upp till nio olika protokoll i minnet för exakta testparametrar
  • Avancerat värmesystem
  • Kontaminering och underhållsfritt 1000 W torrblockvärmesystem ökar förångningshastigheten genom att tillföra kontrollerad mängd värme från omgivningen upp till 100° C
  • Värmare och provblock rör sig i tandem för effektivare värmeöverföring
  • Larmsignaler slutförd körning, vilket gör att prover kan lämnas obevakade medan de avdunstar till önskad slutpunkt
  • Borstlös DC-motor säkerställer säker, underhållsfri drift och ger jämn kraft med variabel hastighet upp till 500 rpm
  • Producerar inga potentiellt farliga gnistor
  • Ökad hållbarhet
  • System kan användas med ett brett utbud av starka kemikalier
  • Pulverlackerad aluminiumskåpsbotten med slät, lösningsmedelsbeständig akryl/PVC termoplastisk övre kåpa
  • Aluminiumkammare med PTFE-beläggning leder värme effektivt och motstår korrosion
  • Alla mekaniska komponenter är isolerade från kemiska ångor och ångor för längre livslängd
  • Kemikaliebeständigt glaslock ger synlighet av prover och lossnar för rengöring
  • Två klämmor håller locket säkert på plats
  • 2 m (6,5 fot) fenolfri packning ger tätning utan risk för fenolkontamination
  • Valfri RS-232-länk gör att alla frontpanelfunktioner kan utföras och övervakas från en persondator
  • 230 V-modeller är CE-märkta
  • Avgasport med inbyggd fläkt: 1,8 m (6 fot) avgasrör för att ventilera giftiga lösningsmedelsångor in i dragskåpet
  • Åtta kapsyler av polyetenglas
  • Kväveinloppsport med 1/4 NPT hantråd
  • PTFE-belagt aluminiumprovblock rymmer 8 x 600 ml rör
  • Sladd och stickpropp
Specifikationer:
  • Med sidomonterad diameter: 5 cm (2 tum)
  • Mått (lock stängt): 48,3 x 55,1 x 34,3 cm (19 x 21,75 x 13,5 tum)
Specifikationer
Certifikat EEC
Frekvens 50/60 Hz
Håller 8 plats bock
Inkluderar Provblock, glaslock, kvävegrenrör
Fraktvikt (engelska) 107 lb.
Fraktvikt (metrisk) 49 kg
Typ RapidVap N2 torrt förångningssystem för bänkskivor
Spänning 230 V
Volym (engelska) 121 oz.
Volym (metrisk) 3,6 l
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Amperage 4,5 A
Längd (engelska) 19 tum
Höjd (engelska) 13,5 tum
Höjd (metrisk) 34 cm
Längd (metrisk) 48 cm
Material PTFE-belagd aluminium
Hastighet 500 rpm
Pluggtyp CEE 7/7
Vikt (engelska) 99 lb.
Vikt (metrisk) 45 kg
Bredd (metrisk) 55 cm
Bredd (engelska) 21,7 tum
Mått (L x B x H) 55.1 x 48.3 x 34.3 cm