Läs mer
Labconco™ RapidVap Vakuumförångningssystem med lockvärmare, 230 V
Produktkod. 12624267 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0 till 3600 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
12624267 0 till 3600 ml
1 options
Produktkod. 12624267 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7900003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203980.82 SEK
    195660.49 SEK / Paket med 1
    Save 8320.33 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Alternativ till traditionella centrifugalförångningsmetoder, avdunstar med virvelrörelse, värme och vakuum
  • Bearbetar upp till 110 prover samtidigt
  • Utbytbara aluminiumprovblock belagda med PTFE
  • Håll rör från 12 mm (yttre diameter) till 600 ml
  • Mikroprocessor kontrollerar vakuum på förinställd nivå
    • Automatisk vakuumutlösning vid strömavbrott
  • LCD visar vakuumnivå från 0 till 999 mbar
  • Bakmonterade vakuumanslutningar: vakuumport, slangklämmor, lockvärmaruttag, slang för anslutning till tillbehörsvakuumpump
  • Lexan™ sköld på klart glaslock skyddar mot glasimplosion
  • Dubbla lockklämmor håller locket säkert på plats för vakuumtät förslutning
  • Fenolfri packning ger fullständig tätning under vakuum
  • PTFE-belagd aluminiumkammare
  • Hörbart/visuellt larm för slutpunkt detekteras av tempgivare vid värmare och block
  • Tillval 40 W lockvärmare ansluts till eluttaget på baksidan
  • Eliminerar imma, ökar synligheten vid avdunstning av vatten eller andra lösningsmedel med hög kokpunkt
  • Förbättrad kontrollpanel
  • Lättläst LCD-display uppmanar operatören att programmera önskade parametrar och visar virvelhastighet i procent, faktiska och inställda temperaturer i° C, total återstående tid i min.
    • Mata in upp till nio olika protokoll i minnet för upprepning av exakta testparametrar
  • Kontaminering och underhållsfritt 1000 W torrblockvärmesystem ökar förångningshastigheten genom att tillföra kontrollerad mängd värme från omgivningen upp till 100° C
  • Värmare och provblock rör sig i tandem för effektivare värmeöverföring
  • Larmsignaler slutförd körning, vilket gör att prover kan lämnas obevakade medan de avdunstar till önskad slutpunkt
  • Borstlös DC-motor säkerställer säker, underhållsfri drift och ger jämn kraft med variabel hastighet upp till 1000 rpm
  • Producerar inga potentiellt farliga gnistor
  • System kan användas med ett brett utbud av starka kemikalier
  • Pulverlackerad aluminiumskåpsbotten med slät, lösningsmedelsbeständig akryl/PVC termoplastisk övre kåpa
  • Aluminiumkammare med PTFE-beläggning leder värme effektivt och motstår korrosion
  • Alla mekaniska komponenter isolerade från kemiska ångor och ångor för längre livslängd
  • Kemikaliebeständigt glaslock ger synlighet av prover och lossnar för rengöring
  • Två klämmor håller locket säkert på plats
  • RapidVap modeller med valfri RS-232-länk gör att alla frontpanelfunktioner kan utföras och övervakas från en persondator
Innehåller:
  • 2 m (6,5 fot) tretrådig sladd med stickpropp
Specifikationer:
  • Mått med stängt lock (L x B x H): 46,7 x 52,6 x 34,3 cm (18,4 x 20,7 x 13,5 tum)
  • Vikt: 42 kg (92 lb.)
  • 230 V modeller
  • CE-märkning
Specifikationer
Certifikat EEC
Elektrisk klassificering Internationell/Schuko
Frekvens 50/60 Hz
Håller En rotor
Max. Vakuum 999 mbar
Fraktvikt (engelska) 100 lb.
Fraktvikt (metrisk) 45 kg
Typ Vakuumtorrt förångningssystem
Spänning 230 V
Volym (engelska) 0 till 120 oz.
Volym (metrisk) 0 till 3600 ml
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Amperage 8 A
Längd (engelska) 18,4 tum
Höjd (engelska) 13,5 tum
Höjd (metrisk) 34.3 cm
Längd (metrisk) 46.7 cm
Hastighet 1000 rpm
Pluggtyp Schuko
Vikt (engelska) 100 lb.
Vikt (metrisk) 42 kg
Bredd (metrisk) 52.6 cm
Bredd (engelska) 20,7 tum.
Mått (L x B x H) 52.6 x 46.7 x 63.2 cm