Läs mer
Labconco™ RapidVap Vertex torrförångarestillbehör, aluminiumblock
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Solid aluminium
- Inkludera handtag i rostfritt stål för att lyfta blocket in och ut ur förångaren
- 0,5 cm (0,21 tum) diameterport i blockets övre vänstra hörn finns för insättning av temperatursond för att övervaka temperaturen i övre blocket
- Glas krävs (ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Aluminiumblock |
| För användning med (utrustning) | RapidVap Vertex Dry Evaporator |
| Håller | 50 rör (1,5 ml mikrocentrifugrör) |
| Vikt (engelska) | 33 lb. |
| Vikt (metrisk) | 15 kg |