Läs mer
Thermo Scientific™ Rappaport Vassiliadis Enrichment Broth
Beskrivning
Rappaport Vassiliadis Enrichment Broth is used to selectively enrich Salmonella species from food and environmental samples by inhibiting competing bacteria and promoting Salmonella growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Pearl Gentian Blue, Transparent |
| Innehåll och lagring | 2°C to 25°C |
| Formatera | Poured Tube |
| Tillverkningsursprung | Germany |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Fyll vikt | 9.5 to 10.5 g |
| Förpackningstyp | 50 Tubes/Box |
| Kvantitet | 50/Pk. |