Läs mer
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth (Dehydrated)
Produktkod. p-200112466
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10006442
Brand: Thermo Scientific™ CM0669B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with this selective medium.
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth (Dehydrated). Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth selects for Salmonella species by exploiting their characteristics when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements1.
Salmonella är en grupp närbesläktade stavformade, gramnegativa bakterier. Salmonella lever vanligtvis i djurs och mänskliga tarmar och avges genom avföring. Människor infekteras oftast genom förorenat vatten eller mat. De vanligaste symtomen på Salmonellainfektion är diarré, feber, magkramper och kräkningar.
Använd Rappaport-Vassiliadis Anrikningsbuljong för selektiv berikning av Salmonella -arter och miljöprover.
  • Selektiv: malakitgrönt, lågt pH och hög magnesiumkloridkoncentration hämmar många grampositiva bakterier, samtidigt som de selektivt berikar salmonella.
  • Överlägsen prestanda: överlägsen prestanda jämfört med Selenite Anrikningsbuljong och Tetrationatbuljong för anrikning av salmonella med undantag för Salmonella Typhi1 .
Rappaport-Vassiliadis (RV) anrikningsbuljong liknar den som beskrivs av Vassiliadis et al.3 förutom att den använda peptonen är sojapepton, som har rapporterats öka tillväxten av salmonella 1,2 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rappaport-Vassiliadis anrikningsbuljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 16,7L medium