Läs mer
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis sojapeptonbuljong (uttorkad)
Produktkod. 10016442
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10016442 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10016442 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0866B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1199.74 SEK
    1052.06 SEK / 500g
    Save 147.68 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Berikar selektivt Salmonella-arter från livsmedel och miljöprov med detta selektiva medium.
Berikar selektivt Salmonella-arter från livsmedel och miljöprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Buljong (uttorkad). Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Buljong selekterar Salmonella-arter genom att utnyttja deras egenskaper jämfört med andra Enterobacteriaceae, såsom förmågan att överleva vid relativt högt osmotiskt tryck, föröka sig vid relativt lågt pH-värde, vara relativt mer motståndskraftig mot malakitgrönt och ha relativt mindre krävande näringsbehov1.
Använd Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth för selektiv berikning av Salmonella spp. från livsmedel och miljöexemplar.
  • Selektiv: malakitgrönt, lågt pH och hög magnesiumkloridkoncentration hämmar många grampositiva bakterier, samtidigt som de selektivt berikar salmonella.
  • Överlägsen prestanda jämfört med Selenite Anrikningsbuljong och Tetrationatbuljong för anrikning av salmonella med undantag för Salmonella typhi1
RVS Broth är baserad på den reviderade formuleringen som beskrivs av van Schothorst et al.3 , och rekommenderas som selektivt anrikningsmedium för isolering av salmonella från livsmedel och miljöprover. Det kan också användas för att isolera salmonella från mänsklig avföring utan behov av föranrikning. Det är en modifiering av Rappaport Vassiliadis (RV) Enrichment Broth som beskrevs tidigare av van Schothorst och Renauld 4 . Ändringarna av deras tidigare formel är:
  1. Tillsats av dikaliumvätefosfat för att buffra mediet så att pH bibehålls under lagring av den beredda buljongen.
  2. Klargörande av den optimala koncentrationen av magnesiumklorid 6H 2 O.
De två modifikationerna sägs öka tillförlitligheten hos anrikningsbuljongen 1 . Peterz et al.3 har också belyst vikten av koncentrationen av magnesiumklorid i det slutliga mediet.
RVS Peptone Broth är baserad på den reviderade formuleringen och rekommenderas som selektivt anrikningsmedium för isolering av salmonella från livsmedel och miljöprover. Det kan också användas för att isolera salmonella från mänsklig avföring utan behov av föranrikning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: ISO , NMKL.
Beskrivning Rappaport Vassiliadis Soya (RVS) Peptonbuljong (Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 18,7L medium