Läs mer
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) peptonbuljong
Produktkod. 11934042
Change view
Fyll vikt:
10± 0,5 ml
Formatera:
Provrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Fyll vikt Formatera Förpackningsstorlek
11934042 10± 0,5 ml Provrör Paket med 50
1 options
Produktkod. 11934042 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TV5036E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 SEK
    515.33 SEK / Paket med 50
    Save 236.67 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Selektivt berikad för isolering av Salmonella-arter med Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Buljong förberedda mediatuber.
Selektivt berikad för isolering av salmonella från livsmedel och miljöprover med Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Buljong-förberedda medietuber. RVS Peptone Buljong utnyttjar egenskaper hos Salmonella-arter jämfört med andra Enterobacteriaceae, såsom förmågan att överleva vid relativt högt osmotiskt tryck, föröka sig vid relativt låga pH-värden, vara relativt mer motståndskraftig mot malakitgrönt och ha relativt mindre krävande näringsbehov.
RVS Peptone Buljong är en modifiering av Rappaport-Vassiliadis (RV) Enrichment Buljong som tidigare beskrevs av van Schothorst och Renauld2. Ändringarna av deras tidigare formel är:
1. Tillsats av dikaliumvätefosfat för att buffra mediet så att pH-värdet bibehålls
under förvaringen av den förberedda buljongen.
2. Klargöring av den optimala koncentrationen av magnesiumklorid 6H2O.
De två modifieringarna sägs förbättra tillförlitligheten hos anrikningsbuljongen1. Peterz et al.3 har också
betonade vikten av koncentrationen av magnesiumklorid i det slutliga mediet.
RVS Peptone Buljong baseras på den reviderade formuleringen och rekommenderas som selektivt berikningsmedium för isolering av salmonella från livsmedel och miljöprover.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ Oxoid™ och produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific, där kraftfulla manuella, semi-automatiserade och helautomatiska testprodukter kombineras med en omfattande serie medie- och diagnosprodukter för att erbjuda en komplett, helhetslösning som snabbt levererar de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Pärlgentianablå, transparent
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Rappaport-Vassiliadis Soya(RVS) Peptonbuljong
Formatera Provrör
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Mikrobiologimedia
Fyll volym 10 mL
Fyll vikt 10± 0,5 ml
Förpackningstyp 50 rör i en kartong
Kvantitet 50/Pk.
Endast för laboratoriebruk