Läs mer
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) Peptone Broth
Produktkod. p-200132069
Fyll vikt:
10± 0,5 ml
Formatera:
Provrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11934042
Brand: Thermo Scientific™ TV5036E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selectively enrich for the isolation of Salmonella species with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes.
Selectively enrich for the isolation of salmonellae from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes. RVS Peptone Broth exploits characteristics of Salmonella species when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements.
RVS Peptone Broth är en modifiering av Rappaport-Vassiliadis (RV) Enrichment Broth som beskrivits tidigare av van Schothorst och Renauld 2 . Ändringarna av deras tidigare formel är:
1. Tillsats av dikaliumvätefosfat för att buffra mediet så att pH bibehålls
under lagring av den beredda buljongen.
2. Att klargöra den optimala koncentrationen av magnesiumklorid 6H 2 O.
De två modifikationerna sägs öka tillförlitligheten hos anrikningsbuljongen 1 . Peterz et al. 3 har också
betonade vikten av koncentrationen av magnesiumklorid i det slutliga mediet.
RVS Peptone Broth är baserad på den reviderade formuleringen och rekommenderas som selektivt anrikningsmedium för isolering av salmonella från livsmedel och miljöprover. Det kan också användas för att isolera salmonella från mänsklig avföring utan behov av föranrikning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Pärlgentianablå, transparent
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Rappaport-Vassiliadis Soya(RVS) Peptonbuljong
Formatera Provrör
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Mikrobiologimedia
Fyll volym 10 mL
Fyll vikt 10± 0,5 ml
Förpackningstyp 50 rör i en kartong
Kvantitet 50/Pk.
For Laboratory use only