Läs mer
Standard för sällsynta jordarter och 'Geo'-element: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
Standard för sällsynta jordarter och 'Geo'-element: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/ml i 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium |
| CAS | 7439-94-3, 7440-39-3, 7440-45-1, 7440-10-0, 7440-27-9, 7429-91-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Lutetium/Barium/Cerium/Praseodymium/Terbium/Dysprosium/Europium/Gadolinium/Holmium/Neodymium/Rubidium/Samarium/Scandium/Thorium/Thulium/Uranium/Yttrium/Erbium/Lanthanum/Strontium/Ytterbium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Lutetium 99.92 μg/mL/Barium 99.95 μg/mL/Cerium 99.97 μg/mL/Praseodymium 99.97 μg/mL/Terbium 99.97 μg/mL/Dysprosium 100 μg/mL/Europium 100 μg/mL/Gadolinium 100 μg/mL/Holmium 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Rubidium 100 μg/mL/Samarium 100 μg/mL/Scandium 100 μg/mL/Thorium 100 μg/mL/Thulium 100 μg/mL/Uranium 100 μg/mL/Yttrium 100 μg/mL/Erbium 100.1 μg/mL/Lanthanum 100.1 μg/mL/Strontium 100.1 μg/mL/Ytterbium 100.1 μg/mL |