Läs mer
Rasagiline-13C3 Mesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rasagiline-13C3 Mesylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1/i1+1,2+1,9+1; |
| Formel vikt | 270.103 |
| Procent renhet | >95% |