Läs mer
Rasagiline mesilat, Mikromol™
Produktkod. 17967894
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17967894 250 mg
1 options
Produktkod. 17967894 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3667.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rasagilinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Rasagiline Mesylate
CAS 161735-79-1
Analyt- eller komponentnamn Rasagiline Mesylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 N . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Methanesulfonate (1:1), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (1R)-, methanesulfonate (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (R)-, methanesulfonate, Rasagiline mesylate, Rasagiline methanesulfonate, TV 1012, TVP 1012
InChI formel InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
LEDER CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
IUPAC-namn metansulfonsyra; (1R)-N-prop-2-ynyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 267.34
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 267,0929 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.