Läs mer
Tocris Bioscience™ Rasagiline mesylate
Produktkod. 18005802
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18005802 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18005802 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4308/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Selective, irreversible MAO-B inhibitor
Selective irreversible MAO-B inhibitor. Displays antiParkinsonian activity; exhibits neuroprotective and antiapoptotic activity against several neurotoxins in cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rasagiline mesylate
CAS 161735-79-1
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C13H17NO3S
Formel vikt 267.34
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 267.34